Learn More
Ethylchlorformiat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl chloroformate |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | -81.0°C |
Dichte | 1.1350g/mL |
Siedepunkt | 94.0°C |
Flammpunkt | 10°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 1% max. (diethyl carbonate) (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C3H5ClO2 |