Learn More
Ethylbenzoylformat 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157782
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1603-79-8
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD00009120
InChI-Schlüssel QKLCQKPAECHXCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylformate, ethyl phenylglyoxylate, ethyl oxophenylacetate, ethylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl oxo phenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, ethyl ester, benzoylformic acid ethyl ester, ethyl benzoyl formate, glyoxylic acid, phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 15349
ChEBI CHEBI:84260
IUPAC-Name Ethyl-2-oxo-2-Phenylacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl benzoylformate
Farbe Farblos bis Grün
Dichte 1.1220g/mL
Siedepunkt 138°C to 139°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.5150 to 1.517
Menge 5 g
Relative Dichte 1.122
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit