Learn More
Ethylacrylat, 99 %, stab. mit ca. 20 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448940
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Ethyl acrylate is used in the syntheses of various pharmaceutical intermediates, textiles and non-woven fibers. It is widely used in the production of polymers including resins, plastics, rubber and denture material. It is actively involved in the preparation of dimethylaminoethylacrylate (DMAEA) which is used as a monomer to make flocculants for water treatment. It plays a vital role in the manufacture of water-based latex paints and adhesives, textile and paper coatings and leather finish resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylacrylat wird bei Synthesen verschiedener pharmazeutischer Zwischenprodukte, Textilien und Vliesfasern verwendet. Es wird häufig bei der Herstellung von Polymeren, wie Harzen, Kunststoffen, Gummi und Zahnersatzmaterial, verwendet. Es ist aktiv an der Erzeugung von Dimethylaminoethylacrylat (DMAEA) beteiligt, das als ein Monomer zur Herstellung von Flockulatoren für die Wasseraufbereitung verwendet wird. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von wasserbasierten Latexfarben und -klebstoffen, Textil- und Papierbeschichtungen und Harzen zur Behandlung von Lederoberflächen.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether und Chloroform. Gering mischbar mit Wasser und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Aminen, Peroxiden, Chlorsulfonsäure, Feuchtigkeit und starken Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-88-5
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00009188
InChI-Schlüssel JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acrylate, acrylic acid ethyl ester, ethyl propenoate, 2-propenoic acid, ethyl ester, ethyl 2-propenoate, ethylacrylaat, ethylakrylat, etil acrilato, acrylic acid, ethyl ester, aethylacrylat
PubChem CID 8821
ChEBI CHEBI:82327
IUPAC-Name Butyl-2-propenoat
SMILES CCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acrylate
Namenshinweis stabilized with ≈20ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -71°C
Dichte 0.924
Siedepunkt 99°C to 100°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Pungent
Strukturformel CH2=CHCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.406
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1917
Beilstein 773866
Merck Index 14,3759
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether and chloroform. Silghtly miscible with water and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acrylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl acrylate