Learn More
Ethylacetat, puriss, p.a., Honeywell™
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylacetat |
CAS | 141-78-6 |
Dichte | 0.902 g/ml bei 25 °C |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 2.2 bis 11.5 %, 38 °F |
Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
Zündpunkt | 801 °F |
Summenformel | C4H8O2 |
Strukturformel | CH3COOC2H5 |
MDL-Nummer | MFCD00009171 |