Learn More
Riedel-de Haën Ethyl Acetate CHROMASOLV™
Click to view available options
Menge:
7 L
Beschreibung
- For HPLC and organic synthesis.
- High-purity, multipurpose solvents.
- High lot-to-lot consistency.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl acetate |
pH | No data available |
Schmelzpunkt | -84°C |
CAS | 141-78-6 |
CAS Min. % | ≥90.00% |
Farbe | Farblos |
CAS Max. % | ≤100.00% |
Dichte | 0.901 g/cm3 |
Siedepunkt | 77°C (1,013 hPa) |
Menge | 7 L |