Learn More
Ethylacetat, Biotech-Gütegrad, ≥ 99.8 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
- Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
- Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylacetat |
Schmelzpunkt | -84 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.902 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 77 °C |
Menge | 2 l |
Explosionsgrenze | 2.2 bis 11.5 % (38 °F) |
Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
Zündpunkt | 801 °F |
Geruch | Charakteristisch fruchtig |