Learn More
Ethylacetat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10393301
Click to view available options
1 L
Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Specifications
Schmelzpunkt -83°C
CAS 141-78-6
Farbe Max. 10 (APHA)
Dichte 0.902 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 77.1°C (1013 hPa)
Menge 1 L
Flammpunkt -4°C
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich min. 99.5%
Rückstand nach Verdampfung max. 0.003%
Summenformel C4H8O2
Titrierbare Säure max. 0.0009 meq/g
MDL-Nummer MFCD00009171
Wasser max. 0.2%
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
IUPAC-Name Ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.