Learn More
Ethylacetat, ACS, ≥ 99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylacetat |
Schmelzpunkt | -84 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.902 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 77 °C |
Menge | 4 l |
Explosionsgrenze | 2.2 bis 11.5 % |
Zündpunkt | 801 °C |
Verpackung | Aluminiumflasche |
Physikalische Form | Flüssig |