Learn More
Riedel-de Haën Ethyl Acetate
Artikelnummer. 15915470
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
45 L
1000 L
Ethyl Acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym EtOAc
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
pH No data available
Schmelzpunkt -84°C
CAS Min. % ≥90.00%
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00%
Dichte 0.901 g/cm3
Siedepunkt 77°C (1.013 hPa)
Menge 45 L
Flammpunkt 11.5 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Strukturformel CH3COOC2H5
Dampfdruck 97 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1173
Viskosität No data available
Beilstein 506104
Konzentration ≥99.50%
Reinheit (%) ≥99.50%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.