Learn More
Ethyl-4-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485403
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-77-4
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.174
MDL-Nummer MFCD00007351
InChI-Schlüssel PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, ethyl ester, 4-nitrobenzoic acid ethyl ester, ethyl nitrobenzoate, para ester, p-nitrobenzoic acid, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro-, ethyl ester, ethyl-p-nitrobenzoate, unii-1och6y8nar, ethyl para-nitrobenzoate
PubChem CID 7457
IUPAC-Name Ethyl-4-nitrobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Menge 25 g
Beilstein 1912879
Merck Index 14,3832
Formelmasse 195.18
Reinheit (%) 98%