Learn More
Ethyl 4-Methoxyphenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-methoxyphenylacetate |
Namenshinweis | 97% |
Dichte | 1.0970g/mL |
Siedepunkt | 108°C to 111°C (3.0 mmHg) |
Flammpunkt | 46°C |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3OC6H4CH2CO2C2H5 |
Brechungsindex | 1.5065 to 1.5085 |
Menge | 50 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl 4-methoxyphenylacetate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Ethyl 4-Methoxyphenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur