Learn More
Ethyl-4-Methoxybenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437876
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-30-4
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00015151
InChI-Schlüssel FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-anisate, ethyl anisate, ethyl p-methoxybenzoate, p-anisic acid, ethyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, 4-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-anisoate, unii-kj95h2s7nm, p-anisic acid ethyl ester
PubChem CID 60979
IUPAC-Name Ethyl4-methoxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 7°C to 8°C
Dichte 1.111
Siedepunkt 263°C
Flammpunkt 138°C (280°F)
Brechungsindex 1.526
Menge 250 g
Beilstein 2209700
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥98%