Learn More
Ethyl 4-hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464564
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Ethyl 4-hydroxybenzoate (ethylparaben) was used to study the in-situderivatisation solid-phase microextraction procedure for determining parabens, related chlorophenols and triclosan in water. It is a novel sorbent for solid-phase extraction, was used to study its retention property. It has high extraction efficiency towards the compounds tested owing to the electrostatic interaction, hydrophobic interaction and hydrogen bonding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 4-Hydroxybenzoat (Ethylparaben) wurde zur Untersuchung des Derivatisierungs-Festphasenmikroextraktionsverfahrens in situ zur Bestimmung von Parabenen, verwandten Chlorphenolen und Triclosan in Wasser verwendet. Es ist ein neuartiges Sorbens für die Festphasenextraktion, das zur Untersuchung seiner Rückhalteeigenschaft verwendet wurde. Es hat eine hohe Extraktionseffizienz gegenüber den getesteten Verbindungen aufgrund der elektrostatischen Interaktion, der hydrophoben Interaktion und der Wasserstoffbindung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-47-8
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00002353
InChI-Schlüssel NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
PubChem CID 8434
ChEBI CHEBI:86616
IUPAC-Name Ethyl 4-Hydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 116°C to 118°C
Siedepunkt 297°C to 298°C (decomposition)
Menge 1000 g
Beilstein 1101972
Merck Index 14,3837
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%