Learn More
Ethyl 4-Hydroxy-3-Nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate |
Schmelzpunkt | 69°C to 71°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2121319 |
Formelmasse | 211.18 |
Reinheit (%) | 98% |