Learn More
Ethyl 4-brombenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450173
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Ethyl 4-bromobenzoate undergoes reduction with potassium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (PDBBA) at 0°C to yield aldehydes. Reaction of ethyl 4-bromobenzoate and substituted benzyl chloride with zinc dust and a Pd catalyst is reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-4-brombenzoesäure wird mit Kaliumdiisobutyl-t-butoxyaluminiumhydrid (PDBBA) bei 0 °C reduziert, um Aldehyde zu erhalten. Es wird von einer Reaktion von Ethyl-4-brombenzoesäure und substituiertem Benzylchlorid mit Zinkstaub und einem Pd-Katalysator berichtet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5798-75-4
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.07
MDL-Nummer MFCD00016329
InChI-Schlüssel XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
PubChem CID 22043
IUPAC-Name Ethyl 4-brombenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-bromobenzoate
Dichte 1.403
Siedepunkt 262°C to 264°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 50 g
Beilstein 1867129
Merck Index 14,1408
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) ≥98%