Learn More
Ethyl-4-aminopiperidin-1-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate |
Dichte | 1.004 |
Siedepunkt | 118°C to 120°C (6 mmHg) |
Flammpunkt | 78°C (172°F) |
Brechungsindex | 1.483 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 388597 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 172.23 |
Reinheit (%) | 98% |