Learn More
Ethyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat, ≥98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate |
CAS | 100905-33-7 |
Schmelzpunkt | 100°C to 102°C |
Summenformel | C11H13NO6 |
MDL-Nummer | MFCD00015474 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2699210 |
Synonym | ethyl 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoate, acmc-20a2uv, ethyl 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoate, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ethyl ester |
InChI-Schlüssel | VNPCXITWHOOQAJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC)OC |