Learn More
Ethyl-Amino3-4,4,4 -Trifluorocrotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate |
Schmelzpunkt | 24°C to 26°C |
Dichte | 1.245 |
Siedepunkt | 83°C to 85°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.4229 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3259 |
Beilstein | 4397839 |