Learn More
Ethyl-Dichloro3,5-4-Hydroxybenzoat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3, 5-dichloro-4-hydroxybenzoate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 235.07 |
Reinheit (%) | 97% |