Learn More
Ethyl-2-Ethylacetoacetat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925111
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-ethylacetoacetate
CAS 607-97-6
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9810g/mL
Siedepunkt 189.0°C (743.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H14O3
Strukturformel CH3C(O)CH(C2H5)COOC2H5
Menge 25 g
Relative Dichte 0.981
Synonym ethyl 2-ethylacetoacetate, ethyl 2-acetylbutyrate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-ethylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl 2-ethyl-3-ketobutyrate, ethyl alpha-ethylacetoacetate, ethyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl .alpha.-acetylbutyrate, ethyl 2-ethyl-3-oxo-butanoate
InChI-Schlüssel OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C(=O)C)C(=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl2-Ethyl-3-Oxobutanat
Molekulargewicht (g/mol) 158.2
PubChem CID 79065
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-ethylacetoacetate