Learn More
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)-thiophen-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484516
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 243669-48-9
Summenformel C11H11NO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 253.33
MDL-Nummer MFCD00115120
InChI-Schlüssel AKFDBWIUWIWHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-2-thienyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 5'-amino-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate, ethyl 2-amino-4-thiophen-2-yl thiophene-3-carboxylate, 5'-amino-2,3' bithiophenyl-4'-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5'-amino 2,3'-bithiophene-4'-carboxylate, ethyl 2-azanyl-4-thiophen-2-yl-thiophene-3-carboxylate, 2,3'-bithiophene-4'-carboxylicacid, 5'-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-thiophen-2-yl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, maybridge1_003774
PubChem CID 718227
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 1 g
IUPAC-Name Ethyl 2-Amino-4-Thiophen-2-ylthiophen-3-Carboxylat
Formelmasse 253.33
Reinheit (%) 97%