Learn More
Ethyl1 H-Pyrazol-4 -Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309899
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate is used in the preparation of isoxazole-4-carboxylic acid derivatives and isoxazole-3,5-dicarboxamides. Further, it acts as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 1H-Pyrazol-4-Carboxylat wird bei der Herstellung von Isoxazol-4-Carboxylaid-Derivaten und Isoxazol-3,5-Dicarboxylamid verwendet. Dient darüber hinaus als Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Mit Aceton mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37622-90-5
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.142
MDL-Nummer MFCD00010844
InChI-Schlüssel KACZQOKEFKFNDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 142179
IUPAC-Name Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CNN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 75°C to 80°C
Siedepunkt 138°C to 140°C (3 mmHg)
Menge 5 g
Synonym ethyl 4-pyrazolecarboxylate, ethyl pyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl4-pyrazolecarboxylate, zlchem 132, pubchem21939, acmc-209iug
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone.
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 98%