Learn More
Ethyl 1-Hydroxycyclopropancarboxylat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate |
Namenshinweis | 90% |
Farbe | Gelb bis Braun |
Siedepunkt | 78.0°C (15.0 mmHg) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 88% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C3H4(OH)COOCH2CH3 |
Brechungsindex | 1.4400 to 1.4470 |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate