Learn More
Ethyl 1-Hydroxycyclopropancarboxylat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10662572
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137682-89-4
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD01863257
InChI-Schlüssel DPMGQZGXWRHYPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl cyclopropan-1-ol, ethyl-1-hydroxycyclopropane carboxylate, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2733706
IUPAC-Name ethyl 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate
Namenshinweis 90%
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 78.0°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C3H4(OH)COOCH2CH3
Brechungsindex 1.4400 to 1.4470
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate