Learn More
Ethyl-1-(4-cyanpyrid-2-yl)-piperidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 1-(4-cyanopyrid-2-yl)piperidine-4-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 259.31 |
Reinheit (%) | 97% |