Learn More
Ethyl-1,3-dithiolan-2-carboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 1, 3-dithiolane-2-carboxylate |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.2400g/mL |
Siedepunkt | 85°C (0.1 mmHg) |
Flammpunkt | 110 °C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5380 to 1.54 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
Name des Produkts
Ethyl-1,3-dithiolan-2-carboxylat, 99 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur