Learn More
Ethoxymethylenmalonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethoxymethylenemalononitrile |
Schmelzpunkt | 63°C to 68°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 155g/mL |
Menge | 500 g |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | C2H5OCH=C(CN)2 |