Learn More
Ethosuximid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15666804
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-67-8
Summenformel C7H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.17
MDL-Nummer MFCD00072123
InChI-Schlüssel HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethosuximide, zarontin, etosuximida, 2-ethyl-2-methylsuccinimide, ethosuxide, ethosuccimide, ethosuccinimide, petnidan, suxinutin, atysmal
PubChem CID 3291
ChEBI CHEBI:4887
IUPAC-Name 3-Ethyl-3-Methylpyrrolidin-2,5-Dion
SMILES CCC1(C)CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethosuximide
Schmelzpunkt 47.0°C to 50.0°C
Siedepunkt 134.0°C (5.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 141.17
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethosuximide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethosuximide