Learn More
Ethoprophos, Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka R1738-100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Ethoprophos | |
100 mg | |
Gelb | |
O-Ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate | |
1.094 g/cm3 (20°C) | |
244.3°C |
13194-48-4 | |
≤ 100% | |
8139788 | |
242.34 g/mol | |
70°C | |
141°C |