Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Non-Sterile
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
Beschreibung
- Dieser unsterile Synthetikhandschuh aus Copolymeren (Ethylen-Vinylacetat-Film) ist eine sichere und wirksame Alternative zu Naturgummilatex
- Einfaches Anziehen durch Verpackung mit Abdeckpapier
- Kostengünstige Synthetikalternative
- Schutz vor einer Typ-I-Latexallergie
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Healthcare |
AQL | 1.5 |
Farbe | Clear |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Finger Thickness (English) | 1.2 mil |