Learn More
Ethidiumbromid, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15518204
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
POLYSTORMOR
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Zum Nachweis von Nukleinsäuren in der Elektrophorese
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethidiumbromid
CAS 1239-45-8
Verpackung POLYSTORMOR
Summenformel C21H20BrN3
MDL-Nummer MFCD00011724
Menge 1 g
Synonym Ethidiumbromid, Homidiumbromid, 3,8-Diamino-5-Ethyl-6-Phenylphenanthridiniumbromid, Ethydiumbromid, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-Bromid, 2,7-Diamino-10-Ethyl-9-Phenylphenanthridiniumbromid, 2,7-Diamino-9-Phenyl-10-Ethylphenanthridiniumbromid, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
InChI-Schlüssel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-Name 5-Ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formelmasse 394.31
Güte UltraPure Bioreagenz