Learn More
Ethanol (unversteuert), Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Güte:
ACS
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanol (Untaxed) |
Schmelzpunkt | -115°C |
CAS | 64-17-5 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 78°C to 79°C (1.013 hPa) |
Menge | 1 L |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C2H6O |
Synonym | Ethyl alcohol |
InChI-Schlüssel | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.