Learn More
Ethanol (Untaxed), Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 16456349
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chromasolv™ for pesticide residue analysis, for license holders only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol (Untaxed)
Schmelzpunkt -115°C
CAS 64-17-5
Farbe Farblos
Siedepunkt 78°C to 79°C (1.013 hPa)
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H6O
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.07