missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethanol 70 % in wässriger Lösung für Laboranwendungen, Chem Lab
Click to view available options
Ethanol 70 % in wässriger Lösung für Laboranwendungen, 5 l
Beschreibung
5L Ethanol 70% in Water solution 700ml C2H5OH + 1% C3H8O + 1% C4H8O + DBN + H2O to 1L For laboratory use
5LT Ethanol 70% in Water solution 700ml C2H5OH + 1% C3H8O + 1% C4H8O + DBN + H2O to 1L For laboratory use
Spezifikation
Schmelzpunkt | -117°C |
CAS | 64-17-5 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.85 g/mL |
Siedepunkt | 78°C |
Menge | 5 L |
Flammpunkt | 12 °C |
Verpackung | Polyethylen |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | C2H6O |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
Produktidentifikator
- Ethanol 70% in Water solution
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'