Learn More
Ethanol, 200 Proof (100%), USP/EP/ACS, öffentlich gefördert, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
4 L
20 L
Verpackung:
Glasflasche
Stahl-Eimer
Beschreibung
- Erfüllt die Prüfspezifikationen von USP, EP und ACS
- Konsolidieren Sie Ihre Einkäufe in einem einzigen Produktcode und reduzieren Sie den Bestand potenziell
- Eignet sich für die Verwendung als Reiniger, Lösungsmittel oder Reagenz in verschiedenen Anwendungsfällen
- In laborfreundlichen Größen verpackt
- Preise inklusive Steuer.
- Die Kombination von Spezifikationen für den Vergleichstest ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Regionen.
- Nur für Forschungszwecke vorgesehen; nicht für diagnostische Zwecke bei Menschen oder Tieren bestimmt
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanol, 200 Proof |
Schmelzpunkt | -114°C |
Extinktion | 0.40 max. at 240nm (USP, EP), 0.30 max at 250-260nm (USP, EP), 0.10 max at 270-340nm (USP, EP) |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 78°C |
Menge | 20 L |
Verpackung | Stahl-Eimer |
Physikalische Form | Flüssig |
Rückstand nach Verdampfung | 0.001% max. (ACS) |
Wasser | 0.2% max. (ACS) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol 200 Proof USP EP ACS
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Nur für Forschungszwecke