Learn More
Ethansulfonylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | -70°C |
Dichte | 1.35 |
Siedepunkt | 176°C to 178°C |
Flammpunkt | 83°C (181°F) |
Strukturformel | CH3CH2SO2Cl |
Brechungsindex | 1.454 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2927 |
Beilstein | 773865 |