Learn More
Cole-Parmer™ PINZETTE 25CM ETFE UMMANTELT
Get a grip on your samples with these Square Tipped Autoclavable Tezfel (ETFE) Tongs.
Marke:  Cole-Parmer™ 06442-00
Artikelnummer. 11755279
  • 55.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoclavable.
  • Tefzel ETFE tongs measures 10 in. long and has 3/4 in. wide squared tips.
  • Use to reach into deep tanks.
Spezifikation
Spezifikation
Zum Hineinreichen in tiefe Tanks
Je 1
254 mm
Zangen
10 in.
Quadratisch
ETFE