Learn More
Estron, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764031
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Estron, 99 %, CAS#53-16-7, ist eines der wichtigsten Estrogene von Säugetieren. Es ist ein Steroid- und ein Sexualhormon.Es wird aus Cholesterin synthetisiert und hauptsächlich von den Gonaden sezerniert.Es wirkt außerdem antineoplastisch und konserviert die Knochendichte.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Estron ist ein aromatisiertes C18-Steroid, das als eines der wichtigsten Estrogene von Säugetieren und als Sexualhormon gilt.Es wirkt antineoplastisch und konserviert die Knochendichte.
• Diese Verbindung kann mit Estrogenrezeptoren in Zielgeweben interagieren und führt dort zu ähnlichen Effekten wie Estradiol.Hormongebundene Estrogenrezeptoren dimerisieren, translozieren in den Zellkern und binden an Estrogenreaktionselemente (ERE) von Genen.Durch die Bindung an ERE wird die Transkriptionsrate der betroffenen Gene verändert.
Anwendungen
• Estron hat die Fähigkeit, die Synthese von Sexualhormon-bindendem Globulin (SHBG), Thyroxin-bindendem Globulin (TBG) und anderen Serumproteinen in der Leber zu erhöhen.
•Es kann die Freisetzung von follikelstimulierendem Hormon und luteinisierendem Hormon unterdrücken.
• Diese Verbindung kann aus Androstendion oder Testosteron über Estradiol hergestellt werden.In vivo kann es hauptsächlich in den Eierstöcken, der Plazenta und in peripheren Geweben (insbesondere Fettgewebe) durch Umwandlung von Androstendion erzeugt werden.Es kann zu 16-α-Hydroxyestron metabolisiert werden, das durch Estradiol-Dehydrogenase zu Estriol reduziert werden kann.
•Es wurde als Mediumsupplement für hormonbasierte Degranulierungsstudien an natürlichen Killerzellen verwendet.
• Es wird als Mediumbestandteil zur Überwachung der Aktivität von Fettsäure-Synthase in Adenokarzinomzelllinien der Brust verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-16-7
Summenformel C18H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.36
InChI-Schlüssel DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Synonym estrone, folliculin, oestrone, theelin, estrovarin, estrugenone, follicular hormone, kestrone, estron, follicunodis
PubChem CID 5870
ChEBI CHEBI:17263
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S)-3-Hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2=O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estrone
Schmelzpunkt 258.0°C to 261.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dried substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,3763
Spezifischer Drehzustand + 158.00 (20.00°C c=1,dioxane)
Spezifische Drehung + 158.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.03g/L.
Formelmasse 270.36
Klarheit passes test
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Estrone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.