Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-Estradiol, 98 %
Artikelnummer. 11916891
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Β-Estradiol, 98 %, CAS Nr. 50-28-2, ist ein Östrogen-Steroid-Sexualhormon, das verschiedene biologische Funktionen einschließlich Gen-Transkription und Proteinsynthese reguliert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
•β-Estradiol ist ein natürlich vorkommendes endogenes Hormon bei Frauen
•Es ist ein wichtiges Steroid-Sexualhormon, das an der Regulation mehrerer biologischer Funktionen beteiligt ist, einschließlich Gen-Transkription und Proteinsynthese
•Dieses Hormon wird von den Eierstöcken produziert und kann an spezifische Kernrezeptoren binden und diese aktivieren
Anwendungen
•β-Estradiol wirkt als östrogener Hormonrezeptor-Agonist und Aktivator der PI 3-Kinase
•Es zeigt hemmende Aktivität gegen Aldehydoxidase
•β-Estradiol zeigt leichte anabole und metabolische Aktivitäten und erhöht die Blutgerinnung in In-vivo-Versuchen
•Es spielt eine Rolle bei Immun- und Entzündungsprozessen
•β-Estradiol löst eine Zunahme der hepatischen Synthese einiger Proteine aus, einschließlich des Sexualhormon-bindenden Globulins (SHBG) und des Thyroxin-bindenden Globulins (TBG), und unterdrückt die Bildung des Follikel-stimulierenden Hormons (FSH)
• Diese Verbindung wurde für die In-vitro-Reifung von Rinder-Kumulus-Oozyten-Komplexen (COCs) verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-28-2
Summenformel C18H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 272.38
InChI-Schlüssel VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,17S)-13-Methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Estradiol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 176.0°C to 180.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,3758
Spezifische Drehung +76° to +83° (20°C, 589nm) (c=1, dioxane)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, hexane, ethyl acetate
Formelmasse 272.38
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • beta-Estradiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.