Learn More
Notrax ESD-Reiniger für nicht abrasive Matten
Click to view available options
Mattenreiniger; Verwendung: Entfernen von Flussmittelrückständen, Öl, Fingerabdrücken und Schmutz
Beschreibung
- Mattenreiniger wird für statisch sichere Tisch- und Bodenmatten empfohlen
- Die nicht scheuernde Formel hinterlässt keinen Film und wurde entwickelt, um die elektrostatisch ableitenden Eigenschaften
- ESD-sicherer Oberflächen zu verbessern
- Entfernt effektiv Flussmittelrückstände, Öl, Fingerabdrücke und Schmutz
- Praktische 1.000 ml-Sprühflasche
- Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
- Dieses Zubehör verwenden, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
- Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
- Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Mattenreiniger |
Material | Draht |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernen von Flussmittelrückständen, Öl, Fingerabdrücken und Schmutz |