Learn More
Notrax ESD-Erdungsstecker
Click to view available options
Erdungsstecker; Farbe: Gelb
Beschreibung
- Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
- Dieses Zubehör verwenden, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
- Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
- Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
- Verbindet Erdungskabel mit der Erdung
- 1 Meg Resistor, 3 x 10 mm Stiftschrauben, für mehrere Kabelanschlüsse pro Stecker
- Erhältlich in Continental- oder UK-Version
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Gelb |
Produkttyp | Erdungsstecker |
Material | Draht |
Anschlusstypen | EU-Stecker-Verbindung |