Learn More
Esculin hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Esculin hydrate |
Schmelzpunkt | 203.0°C to 205.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 g |
Merck Index | 15, 3753 |
Spezifischer Drehzustand | - 86.00 (20.00°C c=2,dioxane/water1:1) |
Spezifische Drehung | − 86.00 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hot water,soluble in hot alcohol,methanol,pyridine,,ethyl acetate and acetic acid |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Esculin hydrate