Learn More
Thermo Scientific™ FMS Laborkühlgeräte der ES Serie
Minimieren Sie das Explosionsrisiko. Diese Laborkühlgeräte eignen sich ideal für die Lagerung von potenziell entzündlichen Stoffen an allgemeinen Laborstandorten mit begrenztem Platz.
1816.30 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich 1°C bis 11°C
Abtauen Automatisch
Überwachungsoptionen Alarm
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16601074
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
158R-AXV-TS
158 l EU Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Reduzieren Sie das Risiko einer versehentlichen Explosion und zugehöriger Probenschäden. Die neuen Thermo Scientific™ FMS Laborkühlschränke der ES Serie eignen sich ideal für die Lagerung von potentiell entzündlichen Stoffen in allgemeinen Laborumgebungen. Haushalts- und kommerzielle Gefriergeräte eignen sich nicht für diese Materialien; sie besitzen in ihren Elektro- und Kühlsystemen Komponenten, die Explosionen von brennbaren Luft-Dampf-Gemischen im Inneren des Geräts auslösen können. Diese Gefriergeräte enthalten keine elektrischen Komponenten, die eine Explosion oder einen Brand von entzündlichen Stoffen im Innern des Geräts auslösen könnten.
  • Integrierter Regler
  • Digitale Anzeige
  • Alarmgrenzwerte für Über- und Untertemperatur
  • Alarm für geöffnete Tür
  • Fernalarmkontakte
  • Standard-Türschlösser
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Durchführungen
  • CE/ATEX-Kennzeichnung
  • Tür mit wechselbarem Anschlag
  • Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
  • HFCKW- und FCKW-freie Isolierung
Bestellinformationen: Nur in Regionen mit 50 Hz erhältlich; nicht erhältlich in Nordamerika oder anderen 60 Hz-Regionen.
Spezifikation
Spezifikation
1°C bis 11°C
Alarm
50 Hz
Automatisch
230 V
Dokumentation
Product Certifications
FMS Geräte sind nicht für den Einsatz bei Anwendungen der Klasse I, Zone 0 oder Zone 1 vorgesehen, bei denen ein explosionsgeschütztes Gerät erforderlich ist.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FMS Laborkühlgeräte der ES Serie