missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ES/Na Natriumionen-Standardlösung, WTW™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 10 g/l |
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Farblos |
Menge | 1000 ml |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'