Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, weiter Hals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07025046
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 24450 und zusätzlich zur Norm
- Mit Bördelrand
- Mit Graduierung
- Material:DURAN™
Spezifikation
50 mm | |
Rollrand und Graduierung | |
79 mm |
200 mL | |
10/Packung |