Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, weiter Hals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07025073
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10060451
  • 603.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN ISO 24450 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Bördelrand
  • Mit Graduierung
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
72 mm
Rollrand und Graduierung
153 mm
2 l
10/Packung