missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ERIOCHROM Cyanin R, rein, C.I.43820, Metallindikator, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasgefäß
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 3564-18-9 |
Summenformel | C23H15Na3O9S |
MDL-Nummer | 12411 |
Formelmasse | 536.39g/mol |
Verpackung | Glasgefäß |
Farbe | Braun/Rot |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chromoxane Cyanine R
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur