Learn More
EPPs, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | 0.1 max. at 280nm |
Chemischer Name oder Material | EPPS |
CAS | 16052-06-5 |
Schmelzpunkt | 237°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 6.0 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.5 % |
Summenformel | C9H20N2O4S |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- EPPS
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
EPPs, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur