Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 384-well, 45 μL - PCR Plates
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. With raised well rims, these plates enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
Marke: Eppendorf™ 0030129350
145.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stehrand für Barcode
- Stapelbar
- Innerhalb der SBS-Größenempfehlungen
- Ideal für die meisten gängigen 384-Well Thermozykler, insbesondere für Eppendorf Mastercycler™ Pro 384
- Max. Well-Volumen 45 bis 40 μl
Certifications
Certified free of human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
Autoklavierbar | |
Blau | |
Automatisierte Systeme | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
384 | |
Runder Boden (U-Well) | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Farblos |
Frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern | |
16 x 24 | |
10 x einzeln in Blisterpackung verpackt | |
PCR-Platte | |
Mit Stehrand | |
45 μl | |
Unsteril | |
2250 x g | |
10 St./Packung |