Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Tubes™ 5.0 mL mit Schraubdeckel
Dieses Produkt ist die optimale Option für die Bearbeitung von mittelgroßen Probenvolumen. Es stellt das fehlende Bindeglied zwischen den bestehenden Gefäßformaten dar und ermöglicht die einfache und sichere Bearbeitung von Probenvolumina von bis zu 5,0 mL.
Marke: Eppendorf™
86.50 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
- Ergonomische Bedienung: Schnappdeckel – einfache, praktische und ergonomische Einhandbedienung. Schraubdeckel – abgeflachte, gerillte Seiten bieten optimale Griffigkeit und anwenderfreundliche Benutzung.
- Großer Betriebstemperaturbereich: Gefäße mit Schraubdeckel -86 °C – 100 °C. Schnappdeckel-Gefäße: -86 °C – 80 °C (bei Verwendung der Klammer ≤ 100 °C)
- Material: Besonders hochwertiges und klares Polypropylen, frei von Weichmachern, Bioziden oder Entformungshilfen für verlässliche Versuchsergebnisse
- Zertifizierte Reinheit: Erhältlich in den chargengeprüften und zertifizierten Reinheitsgraden Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile und Eppendorf Biopur™.
- Sichere Zentrifugation: Hohe Sicherheit und Stabilität bei Zentrifugation bis 25.000 × g. Schnelle und effiziente Protokolle.
- Konische Form: Kompatibel mit Zubehör für konische 15-mL-Gefäße – viele vorhandene Adapter und Racks können genutzt werden.
- Probenrückgewinnung: 5,0-mL-Gefäße mit Schnappdeckel werden für maximale Rückgewinnung wertvoller Proben in Eppendorf LoBind™-Material angeboten
Spezifikation
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA | |
Grau | |
5 mL | |
Mikroröhrchen | |
200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen) | |
Steril | |
0,169 oz. | |
Konisch | |
-86 °C° bis +100 °C° | |
17 mm | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA |
Polyethylen hoher Dichte (HDPE) | |
Bernstein | |
Polypropylen | |
100/Pk. | |
200 Pk. | |
Nicht autoklavierbar | |
Frei von Pyrogen, DNase, RNase, humaner und bakterieller DNA | |
Schraube | |
Ja | |
Ja | |
25.000 x g |